Få mere at vide
Mangan(II) acetat, anhydr, 98+%
Artikelnummer. 11470128
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470128 50 g 50g
11480128 250 g 250g
11460128 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23708.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 638-38-0 | C4H6MnO4 | 173,03 g/mol
Mangan(II)acetat bruges som farvebejdsemiddel og laktørrer. Det bruges også i gødning, fødevareemballage og fodertilsætningsstoffer. Yderligere tjener det som et tørremiddel, katalysator, mellemprodukt og ionbyttermiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mangan(II)acetat anvendes som farvebejdsemiddel og laktørrer. Det bruges også i gødning, fødevareemballage og fodertilsætningsstoffer. Yderligere tjener det som et tørremiddel, katalysator, mellemprodukt og ionbyttermiddel.
Opløselighed Opløselig i
vand, methanol og eddikesyre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 638-38-0
Molekylær formel C4H6MnO4
Molekylvægt (g/mol) 173.03
MDL nummer MFCD00013039
InChI nøgle UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese ii acetate, manganese acetate, manganous acetate, diacetylmanganese, manganese diacetate, manganese di acetate, manganese 2+ acetate, octan manganaty czech, acetic acid, manganese 2+ salt, unii-0v6e9q2i0y
PubChem CID 12525
IUPAC navn mangan(2+);diacetat
SMIL [Mn++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) acetate
Navn note anhydrous
Lineær formel Mn(OOCCH3)2
Mængde 50 g
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,5724
Opløselighedsinformation Soluble in water,methanol and acetic acid.
Formel vægt 173.03
Procent renhed ≥98%