Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese(II) acetate |
| Farve | Beige-grå til brun |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Kompleksometri) |
| Lineær formel | Mn(OC(O)CH3)2 |
| Merck Index | 15, 5789 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: meget opløselig |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Manganese(II) acetate