Få mere at vide
Mangan(II) 2-ethylhexanoat, 40% w/w i terpentin, 6% Mn
Artikelnummer. 11378927
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11378927 250 g 250g
11358927 1 kg 1kg
11368927 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11378927 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038607.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 13434-24-7 | C16H30MnO4 | 341,35 g/mol
Anvendes som malingstørrer. Accelererende hærder til umættet polyester. Bruges også som mellemprodukt til farvestof, farmaceutiske, syntetiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13434-24-7
Molekylær formel C16H30MnO4
Molekylvægt (g/mol) 341.35
MDL nummer MFCD00058698
InChI nøgle FHRAKXJVEOBCBQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym manganese bis 2-ethylhexanoate, manganese 2-ethylhexanoate, manganese 2+ bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese 2+ salt 2:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, manganese salt 1:?, manganese tallate 2-ethylhexanoate, manganous 2-ethylhexanoate, mmanganese 2-ethylhexanoate
PubChem CID 114521
IUPAC navn 2-ethylhexanoat;mangan(2+)
SMIL CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Mn+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese(II) 2-ethylhexanoate
Farve Brun
Tæthed 0.897 g/mL
Flammepunkt 40 °C (104 °F)
Lugt Petroleum-lignende
Mængde 250 g
FN nummer UN1268
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar eller svær at blande med vand.
Formel vægt 341.35
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 40% w/w in min.eral spirits, 6% Mn
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese(II) 2-ethylhexanoate, 40% w/w in mineral spirits
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Stoddard solvent