Få mere at vide
Mangangranulat, 0,8-12 mm (0,03-0,47 tommer), 99,98 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4408736
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11363258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036215.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7439-96-5 | Mn | 54.94 g/mol
Til vakuumaflejring
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7439-96-5
Molekylær formel Mn
MDL nummer MFCD00011111
InChI nøgle PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Synonym colloidal, mangan, manganese, elemental, cutaval, magnacat, metal alloy, tronamang, fume, mangan polish, compounds
PubChem CID 23930
ChEBI CHEBI:35154
IUPAC navn mangan
SMIL [Mn]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.98% (metals basis)
Form Granular
Molekylvægt (g/mol) 54.94