Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese Dioxide |
| CAS | 1313-13-9 |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | MnO2 |
| MDL nummer | MFCD00003463 |
| Synonym | manganese dioxide, manganese iv oxide, manganese peroxide, manganese superoxide, manganese black, manganese binoxide, manganese oxide, mangandioxid, black manganese oxide, braunstein |
| InChI nøgle | NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | O=[Mn]=O |
| IUPAC navn | dioxomangan |
| Vis mere |