Få mere at vide
Manganchloridtetrahydrat, TRC
Artikelnummer. 30474933
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30474933 1 g
1 options
Artikelnummer. 30474933 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1643001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Chloride (AS)
CAS 13446-34-9
Molekylær formel 2 Cl . Mn . 4 H2 O
Mængde 1 g
Synonym Manganese Chloride (MnCl2) Tetrahydrate, Bothdel Oral Solution 10, LumenHance, Manganese Chloride tetrahydrate, Manganese Dichloride Tetrahydrate, Manganese(2+) Chloride Tetrahydrate, Manganese(II) Chloride Tetrahydrate, Manganous Chloride Tetrahydrate
InChI formel InChI=1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn+2]
IUPAC navn mangan(2+); dichlorid; tetrahydrat
Molekylvægt (g/mol) 197.91
Formel vægt 196.918