Få mere at vide
Manganklorid, tetrahydrat, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11477612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
11477612 100 g
1 options
Artikelnummer. 11477612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215533480
 Begrænset vare
På lager
Krystallinsk form af mangan(II)chloridtetrahydrat, der anvendes i forskellige kemiske anvendelser.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Molekylær formel Cl2H8MnO4
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.90
Formel vægt 167.27
Grad Forskning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese Chloride Tetrahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Manganese Chloride Tetrahydrate