Få mere at vide
Manganchlorid tetrahydrat, (krystallinsk), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11487612 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11487612 500 g
1 options
Artikelnummer. 11487612 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215533490
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Højrenhed krystallinsk manganchlorid bruges som manganionkilde i forskellige biologiske forskningsapplikationer.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Chloride Tetrahydrate
CAS 13446-34-9
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Molekylær formel Cl2H8MnO4
MDL nummer MFCD00149792
InChI nøgle CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC navn mangan(2+)tetrahydratdichlorid
Molekylvægt (g/mol) 197.90
Formel vægt 197.9
Grad Forskning