Få mere at vide
Melford Manganchlorid 1M opløsning
Artikelnummer. 30018457
Skift visning
Mængde:
50 mL
Artikelnummer. Mængde
30018457 50 mL
1 options
Artikelnummer. 30018457 Leverandør Melford Leverandørnr. M2010050.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
Manganchlorid bruges til dC og dG tailing af DNA.
Manganchlorid bruges til dC og dG tailing af DNA.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Chloride 1 M Solution
CAS 7732-18-5, 7773-01-5
Mængde 50 mL