Få mere at vide
Manganese Chloride, 1.0M Solution (Clear, Lt.-Pink Solution/Molecular Biology), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10306843
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
10306843 100 mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 10306843 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP541100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Manganese Chloride is used for dC and dG tailing of DNA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Chloride
Farve Red
Navn note 1.0M Solution
CAS 7773-01-5
Molekylær formel Cl2Mn
MDL nummer MFCD00011114
Koncentration 0.99 to 1.01M
Merck Index 15, 5793
Synonym manganese chloride, manganese ii chloride, manganese 2+ ion dichloride, manganesechloride, acmc-20akkt, manganous chloride,anhydrous, ksc171o6h, manganous chloride, anhydr, manganese ii chloride anhydrous crystalline
InChI nøgle GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Cl-].[Cl-].[Mn++]
IUPAC navn manganese(2+) dichloride
Molekylvægt (g/mol) 125.84
PubChem CID 10313134
ChEBI CHEBI:63041
Grad Molecular Biology
Identifikation Pass Test
Emballage Poly Bottle
pH 4
Mængde 100 mL
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Manganese chloride 1.0M solution
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .