Få mere at vide
Mangan karbonyl, TRC
Artikelnummer. 30480220
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30480220 50 mg
30477190 100 mg
30464643 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30480220 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM16425050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10170-69-1
Molekylær formel C10Mn2O10
Molekylvægt (g/mol) 389.98
Synonym Manganese Carbonyl, CORM 1, Decacarbonyldimanganese, Decacarbonyldimanganese(0), Dimanganese Decacarbonyl, Manganese Carbonyl (Mn2(CO)10), Manganese Pentacarbonyl Dimer, NSC 203018, NSC 22319
IUPAC navn kulilte; mangan
SMIL [Mn].[Mn].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese Carbonyl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;;
Formel vægt 389.8252