Få mere at vide
Manganese Carbonyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Manganese Carbonyl |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/10CO.2Mn/c10*1-2;; |
| Formel vægt | 389.8252 |