Få mere at vide
Mangan til AAS 0,01mg/L matrix HNO 3 fortyndet, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12974535 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
50 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 12974535
Brand: Fisher Chemical E 033 050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Alle vores certificerede referencematerialer og reagenser er produceret under en ISO 9001 Quality Management System, også akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og akkrediteret iht. ISO Vejledning 34.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Manganese
Emballage Flaske
CAS 7697-37-2
Fysisk form Væske
Molekylær formel HNO3
Koncentration 0.01 mg/L
MDL nummer MFCD00011349
InChI nøgle GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Type Flame Single-element Standard Solution
SMIL O[N+]([O-])=O
IUPAC navn salpetersyre
Opløsningsmiddel eller Matrix 1% HNO3 (diluted)
Molekylvægt (g/mol) 63.01
PubChem CID 944
Mængde 50 mL
ChEBI CHEBI:48107