missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mangafodipir Trisodium (>85%), TRC

Artikelnummer. 30137583
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137583 25 mg
17933285 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30137583 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM16370025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 140678-14-4
Molekylær formel C22 H27 Mn N4 O14 P2 . 3 Na
Molekylvægt (g/mol) 757.32
Synonym Manganate(6-), [[rel-[N(R),N'(R)]-N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato-κN,κO]](8-)]-, sodium hydrogen (1:3:3), (OC-6-13)-, Manganate(6-), [[N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato]](8-)]-, trisodium trihydrogen, (OC-6-13)-, Manganate(6-), [[rel-[N(R),N'(R)]-N,N'-1,2-ethanediylbis[N-[[3-(hydroxy-κO)-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinyl]methyl]glycinato-κN,κO]](8-)]-, trisodium trihydrogen, (OC-6-13)- (9CI), Mangafodipir trisodium, MnDPDP, S 095, Teslascan, Win 59010
SMIL [Na+].[Na+].[Na+].Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c2CN34CCN56CC(=O)[O-][Mn+2]35([O-]C(=O)C4)([O-]c12)[O-]c7c(C)ncc(COP(=O)(O)[O-])c7C6

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mangafodipir Trisodium
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C22H32N4O14P2.Mn.3Na/c1-13-21(31)17(15(5-23-13)11-39-41(33,34)35)7-25(9-19(27)28)3-4-26(10-20(29)30)8-18-16(12-40-42(36,37)38)6-24-14(2)22(18)32;;;;/h5-6,31-32H,3-4,7-12H2,1-2H3,(H,27,28)(H,29,30)(H2,33,34,35)(H2,36,37,38);;;;/q;+2;3*+1/p-5
Formel vægt 757.0073
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.