missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mandestrobin 2-Demethyl, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mandestrobin 2-Demethyl |
| CAS | 173662-85-6 |
| Molekylær formel | C18H21NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-[(2,5-Dimethylphenoxy)methyl]-alpha-hydroxy-N-methylbenzeneacetamide, 2-[2-(2,5-Dimethylphenoxymethyl)phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO3/c1-12-8-9-13(2)16(10-12)22-11-14-6-4-5-7-15(14)17(20)18(21)19-3/h4-10,17,20H,11H2,1-3H3,(H,19,21) |
| SMIL | CNC(=O)C(O)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| IUPAC navn | 2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-hydroxy-N-methylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 299.36 |
| Formel vægt | 299.1521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?