Få mere at vide
Mandestrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mandestrobin |
| CAS | 173662-97-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Mandestrobin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H23 N O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-methoxy-N-methyl-, 2-[2-(2,5-imethylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-N-methylacetamide, Mandestrobin, S 2200, S 2200 (fungicide) |
| InChI formel | InChI=1S/C19H23NO3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)23-12-15-7-5-6-8-16(15)18(22-4)19(21)20-3/h5-11,18H,12H2,1-4H3,(H,20,21) |
| SMIL | CNC(=O)C(OC)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C |
| Vis mere |