Få mere at vide
Mandestrobin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319059
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319059 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30319059 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA14744000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mandestrobin
CAS 173662-97-0
Analyt- eller komponentnavne Mandestrobin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H23 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Benzeneacetamide, 2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]-α-methoxy-N-methyl-, 2-[2-(2,5-imethylphenoxymethyl)phenyl]-2-methoxy-N-methylacetamide, Mandestrobin, S 2200, S 2200 (fungicide)
InChI formel InChI=1S/C19H23NO3/c1-13-9-10-14(2)17(11-13)23-12-15-7-5-6-8-16(15)18(22-4)19(21)20-3/h5-11,18H,12H2,1-4H3,(H,20,21)
SMIL CNC(=O)C(OC)c1ccccc1COc2cc(C)ccc2C
IUPAC navn 2-[2-[(2,5-dimethylphenoxy)methyl]phenyl]-2-methoxy-N-methylacetamide
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 313.39
Mængde 1 ml
Formel vægt 313.1678 g/mol