missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Mandelonitrile (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Mandelonitrile |
| CAS | 532-28-5 |
| Molekylær formel | C8H7NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | a-Hydroxy-benzeneacetonitrile, Benzaldehyde cyanohydrin, alpha-Hydroxyphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H |
| SMIL | OC(C#N)c1ccccc1 |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-2-phenylacetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vægt | 133.0528 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?