Få mere at vide
Mandelsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | DL-Mandelic Acid |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7,9H,(H,10,11) |
| Formel vægt | 152.0473 |
| Procent renhed | >95% |
| Mængde | 10 g |