Få mere at vide
(±)-Mandelic Acid, 99%
Artikelnummer. p-3344278
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
Artikelnummer. 11452327
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14223.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand, diethylether
, ethanol og isopropanol.
Noter
Hydrofob og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-64-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00064250
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC navn 2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Mandelic Acid
Smeltepunkt 118°C to 121°C
Analyseprocentområde 99%
Beilstein 510011
Merck Index 14,5717
Opløselighedsinformation Soluble in water,diethyl ether,ethanol and isopropanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%
Mængde 100 g
Følsomhed Lysfølsom
compliance-icons
Produktidentifikator
  • DL-Mandelic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid