Få mere at vide
(±)-Mandelsyre, 99%
Artikelnummer. 11462327
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11462327 500 g 500g
11452327 100 g 100g
11472327 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11462327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14223.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 90-64-2 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand, diethylether
, ethanol og isopropanol.
Noter
Hydrofob og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-64-2
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00064250
InChI nøgle IWYDHOAUDWTVEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym mandelic acid, dl-mandelic acid, phenylglycolic acid, amygdalic acid, almond acid, uromaline, p-mandelic acid, racemic mandelic acid, paramandelic acid, rs-mandelic acid
PubChem CID 1292
ChEBI CHEBI:35825
IUPAC navn 2-hydroxy-2-phenyleddikesyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Mandelic Acid
Smeltepunkt 118 °C til 121 °C
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99%
Følsomhed Lysfølsom
Beilstein 510011
Merck Index 14,5717
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, diethylether, ethanol og isopropanol.
Formel vægt 152.15
Procent renhed 99%