Få mere at vide
(±)-Mandelsyre, 99%
Beskrivelse
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mandelsyre bruges i den farmaceutiske industri som et antibakterielt middel til behandling af urinvejsinfektioner. Det fungerer som en forløber for fremstilling af forskellige lægemidler. Det bruges også som et oralt antibiotikum. Mandelsyrepeelinger er meget brugt til behandling af beskadiget hud på grund af dens mindre gennemtrængende og irriterende egenskaber. Enantiomer opløsning af (± )-Mandelsyre udføres ved at anvende den chirale amin (1R,2S)-(-)-efedrin efterfulgt af syrning for at fremstille (R)-(-)-mandelsyre.
Opløselighed Opløseligt i vand, diethylether
, ethanol og isopropanol.
Noter
Hydrofob og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og reduktionsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Mandelic Acid |
| Smeltepunkt | 118 °C til 121 °C |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Beilstein | 510011 |
| Merck Index | 14,5717 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand, diethylether, ethanol og isopropanol. |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- DL-Mandelic acid
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: .alpha.-hydroxy-Benzeneacetic acid