missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Mancozeb, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7238574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Artikelnummer. 17555555

Brand: Thermo Scientific Acros 468852500

Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.

Kemiske identifikatorer

CAS 8018-01-7
Molekylær formel C8H12MnN4S8Zn
Molekylvægt (g/mol) 541.01
MDL nummer 00078616
InChI nøgle CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn mangan(2+)zink(2+)bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanid)
SMIL [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Mancozeb
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Available
Fysisk form Pulver
Farve Gul til Grå
Merck Index 13-5738
Mængde 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mancozeb
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Mancozeb
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.