Få mere at vide
Mancozeb, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17555555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17555555 250 mg
17545555 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17555555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468852500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 8018-01-7
Molekylær formel C8H12MnN4S8Zn
Molekylvægt (g/mol) 541.01
MDL nummer 00078616
InChI nøgle CHNQZRKUZPNOOH-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn mangan(2+)zink(2+)bis(({2-[(sulfanidylmethanethioyl)amino]ethyl}carbamothioyl)sulfanid)
SMIL [Mn++].[Zn++].[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S.[S-]C(=S)NCCNC([S-])=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mancozeb
Emballage Glasflaske
Analysecertifikat Tilgængelig
Fysisk form Pulver
Farve Gul til Grå
Merck Index 13-5738
Mængde 250 mg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Mancozeb
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Mancozeb