Få mere at vide
Mancozeb, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Click to view available options
Mængde:
250 mg
1 g
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Mancozeb |
| Emballage | Glasflaske |
| Analysecertifikat | Available |
| Fysisk form | Pulver |
| Farve | Gul til Grå |
| Merck Index | 13-5738 |
| Mængde | 1 g |