Få mere at vide
Mancozeb (teknisk grad), TRC
Artikelnummer. 30474103
Skift visning
Mængde:
500 mg
Artikelnummer. Mængde
30474103 500 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30474103 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM162200500MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mancozeb
CAS 8018-01-7
Molekylær formel C4 H6 Mn N2 S4 . C4 H6 N2 S4 Zn
Mængde 500 mg
Synonym Manganese, [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [N-[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (ACI), Carbamic acid, ethylenebis[dithio-, manganese zinc complex (8CI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, manganese complex (ZCI), Carbamodithioic acid, 1,2-ethanediylbis-, zinc complex (ZCI), Manganese, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. with [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]zinc (ZCI), Manganese, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. with [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']zinc (9CI), Zinc, [[1,2-ethanediylbis[carbamodithioato]](2-)]-, mixt. contg. (ZCI), Zinc, [[2-[(dithiocarboxy)amino]ethyl]carbamodithioato(2-)-κS,κS']-, mixt. contg. (9CI), Agrox 16D, Agrozeb 80WP, Banazeb 60SC, Carmazine, Contizeb, Daisenmengxin, Dhanuka M 45, Diesen M, Dithane, Dithane 60SC, Dithane 945, Dithane DG, Dithane DG NT, Dithane F, Dithane F 45, Dithane M 45, Dithane M45, Dithane M80, Dithane Neo Tec 75WG, Dithane NT, Dithane OS, Dithane Rainshield Neo Tec, Dithane S 60, Dithane SPC, Dithane ultra, F 2966, Fore, Green-daisen M, Greenzeb 80WP, Hi-shield, Indofil 80WP, Indofil M 45, Indofil M45, Jimanaisen, Jimandaisen, Karamate, Karamate N, Kascade, Liro manzeb, Mancomix, Mancosan, Mancozan, Mancozeb, Mancozebe Sipcam, Mancozi, Maneb-zinc, Mankogal, Manoseb, Manzate 200, Manzeb, Manzidan, Marzin, Milcozebe, Mount 45, Mycotrin, Nemispor, Novozir MN, Novozir MN 80, Othane M 45, Pencozeb, Penncozeb, Pennfluid, Sakozeb Blue, Sancozeb, Sandozeb Pepite, Suncozeb, Tanzeo M 45, Thane M 45, Trimanoc, Tritogol MZ, Vondozeb, Ziman-Dithane, Zimanat, Zimaneb, Zinc manganese ethylenebisdithiocarbamate
InChI formel InChI=1S/2C4H8N2S4.Mn.Zn/c2*7-3(8)5-1-2-6-4(9)10;;/h2*1-2H2,(H2,5,7,8)(H2,6,9,10);;/q;;2*+2/p-4
SMIL S=C1NCCNC(=S)S[Zn]S1.S=C2NCCNC(=S)S[Mn]S2
IUPAC navn 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ^{2}-manganacyclononane-4,9-dithione; 1,3-dithia-5,8-diaza-2λ^{2}-zincacyclononane-4,9-ditione
Molekylvægt (g/mol) 541.07
Formel vægt 538.75