Få mere at vide
Mancozeb, MedChemExpress
Artikelnummer. 16452289
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
16452289 1 g
1 options
Artikelnummer. 16452289 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0854
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Mancozeb is an ethylene-bis-dithiocarbamate fungicide.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Mancozeb
Fysisk form Solid
CAS 8018-01-7
Farve Yellow
Mængde 1 g
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H12Mn2N4S8Zn2
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Opløselighedsinformation H2O : 1 mg/mL (1.51 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) ∣DMSO : 1 mg/mL (1.51 mM; Need ultrasonic)
SMIL S=C([S-])NCCNC1=[S][Mn]([Mn+])[S-]1.S=C([S-])NCCNC2=[S][Zn]([Zn+])[S-]2
Molekylvægt (g/mol) 661.36
Formel vægt 661.36