Få mere at vide
Abeba™ Manager 3120 Sko
Artikelnummer. p-7147489
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
Artikelnummer. 15628777
Brand: Abeba™ 3120/39
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Helt kalveskindskonstruktion. ESD-afvisende.
  • CE
  • Kalveskind
  • Sort
  • Antistatisk lædersål
  • ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
  • Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
  • Vristområde med snøring
  • Læder indersål
Tekniske data
Farve Sort
Liner materiale Mikrofiber
Materiale Læder
Størrelse 39
Sål materiale Læder
Stil 3120