Få mere at vide
Abeba™ Manager 3120 Sko
Størrelse:
39
40
41
42
43
44
45
46
Beskrivelse
- CE
- Kalveskind
- Sort
- Antistatisk lædersål
- ESD-afledende i henhold til DIN EN 61340
- Foring mikrofiber, åndedrætsabsorberende
- Vristområde med snøring
- Læder indersål
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Liner materiale | Mikrofiber |
| Materiale | Læder |
| Størrelse | 46 |
| Sål materiale | Læder |
| Stil | 3120 |