Få mere at vide
Lonza™ Mammary Epitel Vækst Medium Bulletkit
Artikelnummer. 11665430
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11665430
Brand: Lonza™ CC3150
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Optimeret til vækst af brystepitelceller i et serumfrit miljø. Mammary Epitel Vækst Medium Bulletkit er et let tilgængeligt mediesæt, der giver forskerne selvtilliden og bekvemmeligheden ved et system, der understøtter deres celler.
  • Refereret i over 130 unikke publikationer, der primært fokuserer på brystkræftforskning
  • Anvendes til Lonzas primære HMEC'er samt normale brystcellelinjer såsom MCF-10A og MCF-12
  • At arbejde med de samme medier mellem cellelinjer og primære celler kan reducere variabiliteten inden for eksperimenterne og forenkle skiftet for forskere
  • Derudover, hvis primære HMEC'er anvendes som en side-by-side kontrol med normale brystcellelinjer, kan MEGMTM BulletKitTM medierne også tilbyde omkostningsfordele, da kunder kan bruge det samme medie til at understøtte begge celletyper
Ordreinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Vækst medium
Mængde 1 sæt
Indhold og opbevaring Kit som indeholder en 500mLl flaske MEBM , (CC-3151-mammært epitelbasalt medium (ingen vækstfaktorer) (500 ml)) og MEGM enkeltkvoter (CC-4136-tilskud og vækstfaktorer (BPE, hydrocortison, hEGF, insulin og gentamicin/amphotericin-B)