Få mere at vide
Abnova™ MAML2 Split FISH Probe
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved °4 C i mørke |
| Format | Rør |
| Til brug med (applikation) | Fluorescerende in situ hybridisering (celle) |
| Gene | mastermind-like 2 (Drosophila) |
| Gene Alias | DKFZp686N0150,KIAA1819,MAM-3,MAM2,MAM3,MGC176701,MLL-MAML2 |
| Gen symbol | MAML2 |
| Gen-id (Entrez) | 84441 |
| Produkttype | DNA/RNA |
| Mængde | 200μ L |
| Form | Væske |