Få mere at vide
Maltotriose, MedChemExpress
Artikelnummer. 16405566
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16405566 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16405566 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY113011
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
MedChemExpress Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Maltotriose, the second most abundant sugar present in brewing, is an inducer of the maltose regulon of Escherichia coli. Maltotriose can induce beta-galactosidase synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltotriose
Fysisk form Solid
CAS 1109-28-0
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C18H32O16
Opløselighedsinformation H2O : 250 mg/mL (495.60 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC[C@@H](O[C@@]1(O[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O[C@@]([H])([C@@H]([C@H](C=O)O)O)[C@@H](CO)O)[H])[C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O
Molekylvægt (g/mol) 504.44
Formel vægt 504.44
Procent renhed 96.0%