Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Maltotriose, 98%
Beskrivelse
Maltotriose er en matrose regulon-inducer i Escherichia coli. Maltotriose er blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge indflydelsen af fjerde generation af poly(propylenimin) dendrimerer på blodceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Maltotriose er en matrose regulon-inducer i Escherichia coli. Maltotriose er blevet brugt i en undersøgelse til at undersøge indflydelsen af fjerde generation af poly(propylenimin) dendrimerer på blodceller.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltotriose |
| Smeltepunkt | 132 °C til 135 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1443481 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +165° (c=1 i vand) |
| Formel vægt | 504.44 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |