Få mere at vide
Maltotriose, 93%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10691555 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 mg
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10691555 500 mg 500mg
10127843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10691555 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 225945000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 1109-28-0 | C18H32O16 | 504.44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1109-28-0
MDL nummer MFCD00006629
InChI nøgle FYGDTMLNYKFZSV-NBCPLHMPSA-N
Synonym maltotriose, d-maltotriose
PubChem CID 134129496
IUPAC navn (2R,3S,4S,5S,6R)-2-[(2R,3R,4R,5R,6R)-4,5-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-[(2R,3S,4S,5R)-4,5,6-trihydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-3-methyl]oxyoxan-6-trimethyl-4-oxan-3-yl)-5-oxan-3-yl)
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltotriose
Smeltepunkt 132.0°C to 135.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 91% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C18H32O16
Mængde 500 mg
Specifik rotationstilstand +162.50° (25°C c=1,H2O)
Specifik rotation + 162.50
Opløselighedsinformation Solubility in water: 50mg/mL,clear colorless solution
Molekylvægt (g/mol) 504.44
Formel vægt 504.44
Procent renhed 93%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver eller krystaller