Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltotriose |
| Smeltepunkt | 132,0 °C til 135,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 91% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C18H32O16 |
| Mængde | 25 g |
| Specifik rotationstilstand | +162,50° (25 °C c=1,H2O) |
| Specifik rotation | +162.50 |
| Vis mere |