Få mere at vide
Maltosine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltosine |
| CAS | 121502-04-3 |
| Molekylær formel | C12 H18 N2 O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (αS)-α-Amino-3-hydroxy-2-methyl-4-oxo-1(4H)-pyridinehexanoic Acid, (S)-α-amino-3-hydroxy-2-methyl-4-oxo-1(4H)-pyridinehexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18N2O4/c1-8-11(16)10(15)5-7-14(8)6-3-2-4-9(13)12(17)18/h5,7,9,16H,2-4,6,13H2,1H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | CC1=C(O)C(=O)C=CN1CCCC[C@H](N)C(=O)O |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-6-(3-hydroxy-2-methyl-4-oxopyridin-1-yl)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 254.282 |
| Formel vægt | 254.127 |