Beskrivelse
Maltose Monohydrate, Technical, SLR
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 130°C |
| Farve | White |
| Emballage | Plastic powder jar |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 360.29g/mol |
| Fysisk form | Solid |