Få mere at vide
Maltose Monohydrate, Millipore™
Artikelnummer. 10332211
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10332211 25 g 25g
10026540 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10332211 Leverandør Millipore Leverandørnr. 1059120025
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
For biochemistry
for biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Tekniske data
Smeltepunkt 125°C (anhydrous)
MDL nummer MFCD00149343
Mængde 25 g
Synonym Maltose monohydrate, Maltose monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 360.32