Få mere at vide
Maltose monohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17959424
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17959424 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17959424 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1546.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Maltose monohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Analyt- eller komponentnavne D-Maltose Monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H22 O11 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Maltose Monohydrate, 5,6-Dimethoxy-1-indanone
InChI formel InChI=1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12;/h1,4-12,14-21H,2-3H2;1H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+;/m0./s1
SMIL O.OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
IUPAC navn (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 360.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 360,1268 g/mol