Få mere at vide
Melford Maltose
Artikelnummer. p-200087310
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Artikelnummer. 30018463
Brand: Melford M22000500.0
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 6363-53-7
Molekylformel:C12H22O11H2O
Molekylvægt: 360,3
Tekniske data
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H22O11-H2O
Mængde 500 g