Få mere at vide
Melford Maltose
Artikelnummer. 30018463
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30018463 500 g
30018464 5 kg
30018460 100 g
30018461 1 kg
30018462 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30018463 Leverandør Melford Leverandørnr. M22000500.0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Produktet afsendes normalt inden for 24 timer. Kun forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til mad- eller stofbrug.
CAS-nummer: 6363-53-7
Molekylformel:C12H22O11H2O
Molekylvægt: 360,3
Tekniske data
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H22O11-H2O
Mængde 500 g