Få mere at vide
Maltol, TRC
Artikelnummer. 30464318
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30464318 5 g
1 options
Artikelnummer. 30464318 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1601305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltol
CAS 118-71-8
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C6 H6 O3
Mængde 5 g
Synonym 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3
SMIL CC1=C(O)C(=O)C=CO1
IUPAC navn 3-hydroxy-2-methylpyran-4-one
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.0317
Procent renhed >95%