Få mere at vide
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone), Mikromol™
Beskrivelse
Maltol (3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltol |
| CAS | 118-71-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Maltol |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-Hydroxy-2-methyl-4-pyrone, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-one, Maltol, Deferiprone Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-6(8)5(7)2-3-9-4/h2-3,8H,1H3 |
| SMIL | CC1=C(O)C(=O)C=CO1 |
| IUPAC navn | 3-hydroxy-2-methylpyran-4-one |
| Vis mere |