Få mere at vide
Maltodextrin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltodextrin |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChi=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)8(23)12(27)17(31-4)34-15-6(3-21)32-18(13(28)10(15)25)33-14-5(2-20)30-16(29)11(26)9(14)24/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16+,17?,18?/m1/s1 |
| Procent renhed | >95% |