Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Maltodextrin 12
Artikelnummer. 16651824 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16651824 1 kg
16661824 50 g
16671824 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16651824 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466680010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9050-36-6 | C6H12O6 | 180.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9050-36-6
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltodextrin 12
Smeltepunkt 240.0°C
Mængde 1 kg