Få mere at vide
Maltitol (D-Maltitol), Mikromol™
Artikelnummer. 17927804
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17927804 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17927804 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3570.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Maltitol (D-Maltitol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltitol
CAS 585-88-6
Analyt- eller komponentnavne Maltitol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H24 O11
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Maltitol (6CI,7CI), Amalty, Amalty MR, Amalty MR 100, Amalty MR 20, Amalty MR 50, Amalty P, Amalty Syrup, Cerestar 16303, D-Maltitol, Lesys, Lycasin HBC, Mabit, Mabit 50M, Malbit CH, Malbit CH 16385, Malbit CR, Malti MR, Maltidex, Maltidex 100, Maltidex CH 16385, Maltidex H 16330, Maltidex M 16313, Maltilite 5575, Maltilite 7575, Maltilite P 200, Maltisorb, Maltisorb 75/77, Maltisorb P 200, Maltisorb P 35, Maltisorb P 90, Maltisweet, Maltisweet 3145, Maltit, Maltitol G 3, Sweet G 2, SweetPearl, SweetPearl P 200, SweetPearl P 35, Glucitol, 4-O-alpha-D-glucopyranosyl-, D- (8CI), 4-O-alpha-D-Glucopyranosyl-D-glucitol, Maltilol, GR 155535X, Erythritol Impurity A, Mannitol Impurity B, Sorbitol Impurity C
InChI formel InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,11+,12+/m0/s1
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol
Molekylvægt (g/mol) 344.31
Mængde 250 mg
Formel vægt 344,1319 g/mol