Få mere at vide
Maltitol, 97%
Artikelnummer. 11441177
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11441177 250 g 250g
11431177 50 g 50g
11421177 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11441177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24158.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344,313 g/mol
Maltitol bruges til fremstilling af slik, herunder sukkerfri hårde slik, tyggegummi, chokolade, bagværk og is. I den farmaceutiske industri bruges det som hjælpestof. Yderligere bruges det som blødgører i gelatinekapsler, fugtighedsbevarende middel, blødgørende middel og et sødemiddel med lavt kalorieindhold. Det er involveret i undersøgelsen for at undersøge de sammenlignende virkninger af maltitol-tyggegummi på at reducere plak.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Maltitol bruges til fremstilling af slik, herunder sukkerfri hårde slik, tyggegummi, chokolade, bagværk og is. I den farmaceutiske industri bruges det som hjælpestof. Yderligere bruges det som blødgører i gelatinekapsler, fugtighedsbevarende middel, blødgørende middel og et sødemiddel med lavt kalorieindhold. Det er involveret i undersøgelsen for at undersøge de sammenlignende virkninger af maltitol-tyggegummi på at reducere plak.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i ethanol.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-88-6
Molekylær formel C12H24O11
Molekylvægt (g/mol) 344.313
MDL nummer MFCD00006600
InChI nøgle VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltitol
Smeltepunkt 149 °C til 152 °C
Analyseprocentområde 0.97
Mængde 250 g
Beilstein 89983
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i ethanol.
Formel vægt 344.32
Procent renhed 97%