Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Maltitol |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 147 °C til 153 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 94% min. (ELSD) (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 17, V,7, 145 |
| Specifik rotationstilstand | +107,00 (20,00 °C c=5,vand) |
| Vis mere |