Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Maltitol, 95%
Artikelnummer. 10773451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10773451 25 g Glasflaske 25g
10780571 250 g Glasflaske 250g
10570994 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773451 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 295800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    290.00 DKK
    244.65 DKK / 25g
    Spare 45.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 585-88-6 | C12H24O11 | 344,32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 585-88-6
Molekylær formel C12H24O11
Molekylvægt (g/mol) 344.32
MDL nummer MFCD00006600
InChI nøgle VQHSOMBJVWLPSR-WUJBLJFYSA-N
Synonym maltitol, d-maltitol, maltisorb, malbit, amalti syrup, malti mr, amalty mr 100, amalty, 4-o-alpha-d-glucopyranosyl-d-glucitol, unii-d65dg142wk
PubChem CID 493591
ChEBI CHEBI:68428
IUPAC navn (2S,3R,4R,5R)-4-[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexan-1,2,3,5,6-pentol
SMIL C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(CO)O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Maltitol
Navn note 95%
Smeltepunkt 147 °C til 153 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 17, V,7, 145
Specifik rotationstilstand +107,00 (20,00 °C c=5,vand)
Specifik rotation +107
Opløselighedsinformation (10% i vand) Klar, farveløs
Formel vægt 344.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver