missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Malt ekstrakt, MP Biomedicals

Artikelnummer. 11437582 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11437582 500 g 500g
11427582 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11437582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215531590

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Fra stivelsesfordøjelse. En kilde til kulhydrater

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 8002-48-0

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Malt Extract
Mængde 500 g
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.