Få mere at vide
Malt ekstrakt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11427582 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427582 100 g -
11437582 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11427582 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215531580
Fra stivelsesfordøjelse. En kilde til kulhydrater
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8002-48-0
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Malt Extract
Mængde 100 g